6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11464-1G OR11464-5G
APOSOR11464-1GEA 23.2 EUR InStock
APOSOR11464-1G APOSOR11464-5G
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride 98%
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
Formule: C₇H₆Cl₂N₂
MW: 189,0400 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09475876
Numéro CAS: 957035-24-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité