1-(p-Toluenesulphonyl)pyrrole 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR11477-100GEA 343 EUR InStock
APOSOR11477-100G APOSOR11477-25G APOSOR11477-5G
1-(p-Toluenesulphonyl)pyrrole 96%
1-(p-Toluenesulphonyl)pyrrole
Formule: C₁₁H₁₁NO₂S
MW: 221,27 g/mol
Point de fusion: 99…104,5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00145014
Numéro CAS: 17639-64-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité