Acide 2-bromo-4-nitrobenzoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR11478-100GEA 198 EUR InStock
APOSOR11478-100G APOSOR11478-25G APOSOR11478-10G
Acide 2-bromo-4-nitrobenzoïque 98%
Acide 2-bromo-4-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₄BrNO₄
MW: 246,02 g/mol
Point de fusion: 165…168 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234252
Numéro CAS: 16426-64-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité