3,5-Dibromophénol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR11480-25GEA 172 EUR InStock
APOSOR11480-25G APOSOR11480-100G APOSOR11480-5G
3,5-Dibromophénol 98%
3,5-Dibromophénol
Formule: C₆H₄Br₂O
MW: 251,91 g/mol
Point de fusion: 79…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06411376
Numéro CAS: 626-41-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité