Acide 4-amino-m-toluique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11499-100G OR11499-25G
APOSOR11499-100GEA 58.2 EUR InStock
APOSOR11499-100G APOSOR11499-25G
Acide 4-amino-m-toluique 98%
4-Amino-m-toluic acid
Formule: C₈H₉NO₂
Point de fusion: 168…173 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007736
Numéro CAS: 2486-70-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité