7-Éthoxycoumarine
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR1150-100MGEA 14.7 EUR InStock
APOSOR1150-100MG APOSOR1150-250MG APOSOR1150-1G
7-Éthoxycoumarine
7-Éthoxycoumarine
Formule: C₁₁H₁₀O₃
MW: 190,20 g/mol
Point de fusion: 88…91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006877
Numéro CAS: 31005-02-4
EINECS: 250-429-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité