2-Bromo-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-(Pyrrolidin-1-yl)phenacyl bromide
OR11500-1G OR11500-5G OR11500-25G
APOSOR11500-1GEA 79.9 EUR InStock
APOSOR11500-1G APOSOR11500-5G APOSOR11500-25G
2-Bromo-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenone 97%
2-Bromo-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenone
Formule: C₁₂H₁₄BrNO
MW: 268,16 g/mol
Point de fusion: 120…122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075690
Numéro CAS: 216144-18-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité