6,7-Dichloroquinoxaline-2,3-dione 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11519-1G OR11519-5G OR11519-25G
APOSOR11519-1GEA 88.7 EUR InStock
APOSOR11519-1G APOSOR11519-5G APOSOR11519-25G
6,7-Dichloroquinoxaline-2,3-dione 98%
6,7-Dichloroquinoxaline-2,3-dione
Formule: C₈H₄Cl₂N₂O₂
Point de fusion: >310 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078575
Numéro CAS: 25983-13-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité