Ethyl-6-bromopicolinate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 6-bromopyridine-2-carboxylate
OR11544-25G OR11544-5G
APOSOR11544-25GEA 109 EUR InStock
APOSOR11544-25G APOSOR11544-5G
Ethyl-6-bromopicolinate 98%
Ethyl-6-bromopicolinate
Formule: C₈H₈BrNO₂
MW: 230,0600 g/mol
Point de fusion: 41 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116913
Numéro CAS: 21190-88-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité