2-Acetylamino-5-bromo-6-methylpyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Acetamido-5-bromo-6-methylpyridine, 6-Acetamido-3-bromo-2-methylpyridine
OR11546-1G OR11546-5G OR11546-25G
APOSOR11546-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR11546-1G APOSOR11546-5G APOSOR11546-25G
2-Acetylamino-5-bromo-6-methylpyridine 98%
2-Acetylamino-5-bromo-6-methylpyridine
Formule: C₈H₉BrN₂O
MW: 229,0700 g/mol
Point de fusion: 154…158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03909755
Numéro CAS: 142404-84-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité