6-Bromopicolinamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11548-1G OR11548-5G
APOSOR11548-1GEA 71.3 EUR InStock
APOSOR11548-1G APOSOR11548-5G
6-Bromopicolinamide 98%
6-Bromopicolinamide
Formule: C₆H₅BrN₂O
Point de fusion: 133…138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234154
Numéro CAS: 25194-52-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité