2,3-Dihydroflavone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Phenylchroman-4-one
OR1157-25G OR1157-5G OR1157-100G
APOSOR1157-25GEA 49.3 EUR InStock
APOSOR1157-25G APOSOR1157-5G APOSOR1157-100G
2,3-Dihydroflavone
2,3-Dihydroflavone
Formule: C₁₅H₁₂O₂
MW: 224,26 g/mol
Point de fusion: 76…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006841
Numéro CAS: 487-26-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité