2-Phénylbenzo[h]chromène-4-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Phenyl-4H-benzo[h]chromen-4-one, 2-Phenylbenzo[h]chromen-4-one, 7,8-Benzoflavone
OR1158-25G
APOSOR1158-25GEA 178 EUR InStock
APOSOR1158-25G
2-Phénylbenzo[h]chromène-4-one
2-Phénylbenzo[h]chromène-4-one
Formule: C₁₉H₁₂O₂
MW: 272,3 g/mol
Point de fusion: 153…159 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004985
Numéro CAS: 604-59-1
EINECS: 210-071-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité