5-Bromo-2-chloronicotinonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 5-Bromo-2-chloro-3-cyanopyridine
OR11594-1G OR11594-5G
APOSOR11594-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR11594-1G APOSOR11594-5G
5-Bromo-2-chloronicotinonitrile
5-Bromo-2-chloronicotinonitrile
Formule: C₆H₂BrClN₂
Point de fusion: 135…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09801046
Numéro CAS: 405224-23-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité