2-Bromoisonicotinonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11615-1G OR11615-5G OR11615-25G
APOSOR11615-1GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR11615-1G APOSOR11615-5G APOSOR11615-25G
2-Bromoisonicotinonitrile 95%
2-Bromoisonicotinonitrile
Formule: C₆H₃BrN₂
Point de fusion: 70…74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07367879
Numéro CAS: 10386-27-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité