2-Amino-3-nitropyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR1163-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR1163-5G APOSOR1163-25G
2-Amino-3-nitropyridine 98%
2-Amino-3-nitropyridine
Formule: C₅H₅N₃O₂
MW: 139,11 g/mol
Point de fusion: 163…167 °C
Point d'éclair: 167 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006314
Numéro CAS: 4214-75-9
EINECS: 224-144-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité