3-Chloro-5-(4-morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Chloro-5-(morpholine-4-carbonyl)phenylboronic acid
OR11656-100MG
APOSOR11656-100MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR11656-100MG
3-Chloro-5-(4-morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid
3-Chloro-5-(4-morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₁H₁₃BClNO₄
Point de fusion: 143…146 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09800860
Numéro CAS: 957120-55-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité