1-Méthylindole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR11669-100GEA 97.4 EUR InStock
APOSOR11669-100G APOSOR11669-25G
1-Méthylindole
1-Méthylindole
Formule: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Point d'ébullition: 237…239 °C
Densité: 1,051 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005800
Numéro CAS: 603-76-9
EINECS: 210-052-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité