5-Chlorosalicylaldéhyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1167-100G OR1167-25G OR1167-500G
APOSOR1167-100GEA 48 EUR InStock
APOSOR1167-100G APOSOR1167-25G APOSOR1167-500G
5-Chlorosalicylaldéhyde 97%
5-Chlorosalicylaldéhyde
Formule: C₇H₅ClO₂
MW: 156,57 g/mol
Point de fusion: 99…103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003331
Numéro CAS: 635-93-8
EINECS: 211-244-4
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité