2-Thiophen-2-ylpyrrolidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11706-1G OR11706-250MG
APOSOR11706-1GEA 393 EUR InStock
APOSOR11706-1G APOSOR11706-250MG
2-Thiophen-2-ylpyrrolidine
2-Thiophen-2-ylpyrrolidine
Formule: C₈H₁₁NS
MW: 153,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052889
Numéro CAS: 90090-64-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité