3-Bromobenzene-1,2-diamine, grade Technique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11721-5G OR11721-1G
APOSOR11721-5GEA 65.4 EUR InStock
APOSOR11721-5G APOSOR11721-1G
3-Bromobenzene-1,2-diamine, grade Technique
3-Bromobenzene-1,2-diamine
Formule: C6H7BrN2
MW: 187,0372 g/mol
Point de fusion: 53…55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09842434
Numéro CAS: 1575-36-6
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité