[3-(Bromomethyl)oxetan-3-yl]methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR11736-1GEA 82.9 EUR InStock
APOSOR11736-1G APOSOR11736-5G APOSOR11736-25G
[3-(Bromomethyl)oxetan-3-yl]methanol
[3-(Bromomethyl)oxetan-3-yl]methanol
Formule: C₅H₉BrO₂
MW: 181,04 g/mol
Point d'ébullition: 242 °C
Densité: 1,598 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09800598
Numéro CAS: 22633-44-9
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité