5-Methylpicolinonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR11739-25GEA 0 EUR InStock
APOSOR11739-25G APOSOR11739-1G APOSOR11739-5G
5-Methylpicolinonitrile
5-Methylpicolinonitrile
Formule: C7H6N2
MW: 118,14 g/mol
Point d'ébullition: 140 °C/2mmHg
Point de fusion: 73…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06200830
Numéro CAS: 1620-77-5
EINECS: 216-589-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité