Acide vanillique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1181-100G OR1181-25G OR1181-5G
APOSOR1181-100GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR1181-100G APOSOR1181-25G APOSOR1181-5G
Acide vanillique
Acide vanillique
Formule: C₈H₈O₄
Point de fusion: 210…213 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002551
Numéro CAS: 121-34-6
EINECS: 204-466-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité