Alcool 4-hydroxy-3-méthoxybenzylique 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR1182-500GEA 251 EUR InStock
APOSOR1182-500G APOSOR1182-25G APOSOR1182-100G
Alcool 4-hydroxy-3-méthoxybenzylique 97+%
Alcool 4-hydroxy-3-méthoxybenzylique
Formule: C₈H₁₀O₃
MW: 154,17 g/mol
Point de fusion: 113…115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004659
Numéro CAS: 498-00-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité