3-Bromo-4-hydroxybenzaldéhyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1184-25G OR1184-5G OR1184-100G
APOSOR1184-25GEA 52.2 EUR InStock
APOSOR1184-25G APOSOR1184-5G APOSOR1184-100G
3-Bromo-4-hydroxybenzaldéhyde 97%
3-Bromo-4-hydroxybenzaldéhyde
Formule: C₇H₅BrO₂
MW: 201,02 g/mol
Point de fusion: 125…135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017348
Numéro CAS: 2973-78-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité