4-Boronobenzenesulphonamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR1186-10GEA 513 EUR InStock
APOSOR1186-10G APOSOR1186-1G APOSOR1186-5G
4-Boronobenzenesulphonamide 95%
4-Boronobenzenesulphonamide
Formule: C₆H₈BNO₄S
MW: 201,00 g/mol
Point de fusion: 250…256 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06659839
Numéro CAS: 613660-87-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité