4-Bromo-N,N-diethylbenzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11919-1G OR11919-5G OR11919-25G
APOSOR11919-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR11919-1G APOSOR11919-5G APOSOR11919-25G
4-Bromo-N,N-diethylbenzamide
4-Bromo-N,N-diethylbenzamide
Formule: C₁₁H₁₄BrNO
MW: 256,1390 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00463697
Numéro CAS: 5892-99-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité