5-Bromo-N-isopropylpicolinamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-N-isopropylpyridine-2-carboxamide
OR11920-1G OR11920-5G
APOSOR11920-1GEA 143 EUR InStock
APOSOR11920-1G APOSOR11920-5G
5-Bromo-N-isopropylpicolinamide 98%
5-Bromo-N-isopropylpicolinamide
Formule: C₉H₁₁BrN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09801058
Numéro CAS: 845305-90-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité