4-Methoxy-2-nitrobenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Nitro-p-anisic acid, 2-Nitro-4-methoxybenzoic acid
OR11932-1G OR11932-25G OR11932-5G
APOSOR11932-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR11932-1G APOSOR11932-25G APOSOR11932-5G
4-Methoxy-2-nitrobenzoic acid
4-Methoxy-2-nitrobenzoic acid
Formule: C₈H₇NO₅
MW: 197,15 g/mol
Point de fusion: 196…201 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04972109
Numéro CAS: 33844-21-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité