5-Amino-2-chlorophénol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-5-aminophenol
OR11940-100G OR11940-25G OR11940-5G
APOSOR11940-100GEA 237 EUR InStock
APOSOR11940-100G APOSOR11940-25G APOSOR11940-5G
5-Amino-2-chlorophénol
5-Amino-2-chlorophenol
Formule: C₆H₆ClNO
MW: 143,57 g/mol
Point de fusion: 160 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01707858
Numéro CAS: 6358-06-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité