2-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1195-5G OR1195-25G
APOSOR1195-5GEA 27.7 EUR InStock
APOSOR1195-5G APOSOR1195-25G
2-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid
2-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BClO₃
Point de fusion: 106…112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659858
Numéro CAS: 89694-46-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité