1,4-Benzenediboronic acid bis(pinacol)ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11953-1G OR11953-5G
APOSOR11953-1GEA 51 EUR InStock
APOSOR11953-1G APOSOR11953-5G
1,4-Benzenediboronic acid bis(pinacol)ester
1,4-Benzenediboronic acid bis(pinacol)ester
Formule: C₁₈H₂₈B₂O₄
Point de fusion: 241…245 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08276852
Numéro CAS: 99770-93-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité