trans-4-Pentylcyclohexanecarboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11972-25G OR11972-5G
APOSOR11972-25GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR11972-25G APOSOR11972-5G
trans-4-Pentylcyclohexanecarboxylic acid
trans-4-Pentylcyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₁₁H₂₀O₂
MW: 198,30 g/mol
Point de fusion: 51…53 °C
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009964
Numéro CAS: 38289-29-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité