4-Bromo-1-isopropylpyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromo-1-isopropyl-1H-pyrazole
OR11985-5G
APOSOR11985-5GEA 59.6 EUR InStock
APOSOR11985-5G
4-Bromo-1-isopropylpyrazole
4-Bromo-1-isopropylpyrazole
Formule: C₆H₉BrN₂
MW: 189,06 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09801021
Numéro CAS: 313735-62-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité