2-Formyl-6-picoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Methylpyridine-2-carboxaldehyde, 6-Methyl-2-pyridinecarboxaldehyde
OR12003-25G
APOSOR12003-25GEA 69.6 EUR InStock
APOSOR12003-25G
2-Formyl-6-picoline
2-Formyl-6-picoline
Formule: C₇H₇NO
MW: 121,14 g/mol
Point de fusion: 31…33 °C
Point d'éclair: 68 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006291
Numéro CAS: 1122-72-1
EINECS: 214-359-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité