3-Cyclopentene-1-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: cyclopent-3-ene-1-carboxylic acid, Cyclopent-3-enecarboxylic acid
OR12005-25G OR12005-100G OR12005-5G
APOSOR12005-25GEA 27.7 EUR InStock
APOSOR12005-25G APOSOR12005-100G APOSOR12005-5G
3-Cyclopentene-1-carboxylic acid 97%
3-Cyclopentene-1-carboxylic acid
Formule: C₆H₈O₂
MW: 112,13 g/mol
Point d'ébullition: 215 °C
Densité: 1.084 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00101764
Numéro CAS: 7686-77-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité