5-Methylisophthalic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR12006-100G OR12006-25G OR12006-5G
APOSOR12006-100GEA 66.7 EUR InStock
APOSOR12006-100G APOSOR12006-25G APOSOR12006-5G
5-Methylisophthalic acid
5-Methylisophthalic acid
Formule: C₉H₈O₄
MW: 180,16 g/mol
Point de fusion: 299…303 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013986
Numéro CAS: 499-49-0
EINECS: 207-881-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité