4-Nitrobenzaldéhyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR12008-500GEA 150 EUR InStock
APOSOR12008-500G APOSOR12008-100G
4-Nitrobenzaldéhyde 95%
4-Nitrobenzaldéhyde
Formule: C₇H₅NO₃
MW: 151,12 g/mol
Point de fusion: 103…106 °C
Densité: 1,496 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007346
Numéro CAS: 555-16-8
EINECS: 209-084-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité