3-Hydroxybenzaldéhyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR12009-100G OR12009-1KG OR12009-500G
APOSOR12009-100GEA 23.2 EUR InStock
APOSOR12009-100G APOSOR12009-1KG APOSOR12009-500G
3-Hydroxybenzaldéhyde 98%
3-Hydroxybenzaldéhyde
Formule: C₇H₆O₂
MW: 122,12 g/mol
Point d'ébullition: 191 °C/50mmHg
Point de fusion: 100…103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003368
Numéro CAS: 100-83-4
EINECS: 202-892-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité