4-Propoxy-3-methylphenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Methyl-4-propoxybenzeneboronic acid, (3-Methyl-4-propoxyphenyl)boronic acid
OR1201-1G OR1201-5G
APOSOR1201-1GEA 69.6 EUR InStock
APOSOR1201-1G APOSOR1201-5G
4-Propoxy-3-methylphenylboronic acid
4-Propoxy-3-methylphenylboronic acid
Formule: C₁₀H₁₅BO₃
MW: 194,0400 g/mol
Point de fusion: 154…156 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06659872
Numéro CAS: 279262-88-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité