2-Amino-6,8-dibromo-3-quinolinecarbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR12014-1G OR12014-5G
APOSOR12014-1GEA 270 EUR InStock
APOSOR12014-1G APOSOR12014-5G
2-Amino-6,8-dibromo-3-quinolinecarbonitrile
2-Amino-6,8-dibromo-3-quinolinecarbonitrile
Formule: C₁₀H₅Br₂N₃
MW: 326,99 g/mol
Point de fusion: 313…315 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08689714
Numéro CAS: 937601-73-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité