2-Amino-N,N-dimethylacetamide hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR12015-25G OR12015-5G
APOSOR12015-25GEA 227 EUR InStock
APOSOR12015-25G APOSOR12015-5G
2-Amino-N,N-dimethylacetamide hydrochloride 95%
2-Amino-N,N-dimethylacetamide hydrochloride
Formule: C₄H₁₁ClN₂O
MW: 138,5959 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08060117
Numéro CAS: 72287-77-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité