5-Bromoindole-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR12042-1G OR12042-5G
APOSOR12042-1GEA 23.2 EUR InStock
APOSOR12042-1G APOSOR12042-5G
5-Bromoindole-2-carboxylic acid
5-Bromoindole-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₆BrNO₂
Point de fusion: 287…288 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00022705
Numéro CAS: 7254-19-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité