2-Bromo-4-méthylimidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1205-1G OR1205-5G OR1205-10G
APOSOR1205-1GEA 56.8 EUR InStock
APOSOR1205-1G APOSOR1205-5G APOSOR1205-10G
2-Bromo-4-méthylimidazole
2-Bromo-4-méthylimidazole
Formule: C₄H₅BrN₂
Point de fusion: 110…114 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06659904
Numéro CAS: 23328-88-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité