6-Bromoquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR12053-1G OR12053-25G OR12053-5G
APOSOR12053-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR12053-1G APOSOR12053-25G APOSOR12053-5G
6-Bromoquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
6-Bromoquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
Formule: C₈H₅BrN₂O₂
MW: 241,04 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00462868
Numéro CAS: 88145-89-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité