N-(2-Chloroethyl)-N'-(3-chloro-4-methylphenyl)urea
Fournisseur: Apollo Scientific
OR12057-1G OR12057-5G
APOSOR12057-1GEA 58 EUR InStock
APOSOR12057-1G APOSOR12057-5G
N-(2-Chloroethyl)-N'-(3-chloro-4-methylphenyl)urea
N-(2-Chloroethyl)-N'-(3-chloro-4-methylphenyl)urea
Formule: C₁₀H₁₂Cl₂N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08689727
Numéro CAS: 937601-77-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité