2-Chloro-4-méthylpyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR12067-5G OR12067-100G OR12067-25G
APOSOR12067-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR12067-5G APOSOR12067-100G APOSOR12067-25G
2-Chloro-4-méthylpyrimidine
2-Chloro-4-méthylpyrimidine
Formule: C₅H₅ClN₂
Point d'ébullition: 93…94 °C/17mmHg
Point de fusion: 45…53 °C
Point d'éclair: 98 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00054434
Numéro CAS: 13036-57-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité