6,8-Dichloro-3-(4-nitrophenyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Fournisseur: Apollo Scientific
OR12075-1G
APOSOR12075-1GEA 180 EUR InStock
APOSOR12075-1G
6,8-Dichloro-3-(4-nitrophenyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
6,8-Dichloro-3-(4-nitrophenyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Formule: C₁₄H₇Cl₂N₃O₃S
MW: 368,2 g/mol
Point de fusion: 282…284 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08689701
Numéro CAS: 937601-65-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité