Acide 3,5-diaminobenzoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1209-250G OR1209-1KG OR1209-500G
APOSOR1209-250GEA 34.8 EUR InStock
APOSOR1209-250G APOSOR1209-1KG APOSOR1209-500G
Acide 3,5-diaminobenzoïque
Acide 3,5-diaminobenzoïque
Formule: C₇H₈N₂O₂
Point de fusion: 235…238 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007807
Numéro CAS: 535-87-5
EINECS: 208-621-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité